Stampa…
Terbium(III) fluoride 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
IN3478-25G IN3478-5G
APOSIN3478-25GEA 343 EUR
APOSIN3478-25G APOSIN3478-5G
Terbium(III) fluoride 99,9%
Terbium(III) fluoride
Formula: TbF₃
Punto di fusione: 1172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049572
CAS Number: 13708-63-9