Stampa…
Terbium(III) chloride, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3475-1G IN3475-5G
APOSIN3475-1GEA 109 EUR
APOSIN3475-1G APOSIN3475-5G
Terbium(III) chloride, anidro 99,9%
Terbium(III) chloride
Formula: Cl₃Tb
Peso molecolare: 265.28 g/mol
Punto di fusione: 588 °C
Densità: 4.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011258
CAS Number: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 13,09087