Stampa…
Terbium 99,9%, in polvere –40 mesh
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN3457-1G IN3457-5G
APOSIN3457-1GEA 108 EUR
APOSIN3457-1G APOSIN3457-5G
Terbium 99,9%, in polvere –40 mesh
Terbium
Formula: Tb
Peso molecolare: 158,93 g/mol
Punto di ebollizione: 2800 °C
Punto di fusione: 1356 °C
Densità: 8,27 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011256
CAS Number: 7440-27-9
UN: 3178
ADR: 4.1,II