Stampa…
Terbium 99,9%, chips
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN3454-1G IN3454-5G
APOSIN3454-1GEA 118 EUR
APOSIN3454-1G APOSIN3454-5G
Terbium 99,9%, chips
Terbium
Formula: Tb
Peso molecolare: 158,93 g/mol
Punto di ebollizione: 2800 °C
Punto di fusione: 1356 °C
Densità: 8,234 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011256
CAS Number: 7440-27-9
UN: 3178
ADR: 4.1,II