Stampa…
Tellurio diossido 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3446-100G IN3446-25G
APOSIN3446-100GEA 545 EUR
APOSIN3446-100G APOSIN3446-25G
Tellurio diossido 99.99%
Tellurio diossido
Formula: O₂Te
Punto di ebollizione: 1245 °C
Punto di fusione: 733 °C
Densità: 5,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011263
CAS Number: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1