Stampa…
Tantalum(V) ethanolate 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN3409-10G IN3409-50G
APOSIN3409-10GEA 161 EUR
APOSIN3409-10G APOSIN3409-50G
Tantalum(V) ethanolate 99.99%
Tantalum(V) ethanolate
Formula: C₁₀H₂₅O₅Ta
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 1,566 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049785
CAS Number: 6074-84-6
UN: 1993
ADR: 3,III