Stampa…
Tantalum pentachloride 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tantalum (V) chloride
IN3406-100G IN3406-250G IN3406-25G
APOSIN3406-100GEA 502 EUR
APOSIN3406-100G APOSIN3406-250G APOSIN3406-25G
Tantalum pentachloride 99.999%
Tantalum pentachloride
Formula: Cl₅Ta
Punto di ebollizione: 242 °C
Punto di fusione: 216 °C
Densità: 3,68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011253
CAS Number: 7721-01-9
UN: 3260
ADR: 8,II