Stampa…
Tantalio 99,98%, in polvere –60 mesh
Fornitore: Apollo Scientific
IN3400-100G IN3400-25G
APOSIN3400-100GEA 0 EUR
APOSIN3400-100G APOSIN3400-25G
Tantalio 99,98%, in polvere –60 mesh
Tantalio
Formula: Ta
Punto di ebollizione: 5429 °C
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7