Stampa…
Zolfo, in polvere sublimed
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3391-2KG
APOSIN3391-2KGEA 0 EUR
APOSIN3391-2KG
Zolfo, in polvere sublimed
Zolfo
Formula: S
Peso molecolare: 32,07 g/mol
Punto di ebollizione: 445 °C
Punto di fusione: 112 °C
Densità: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085316
CAS Number: 7704-34-9
UN: 1350
ADR: 4.1,III