Stampa…
Strontium oxide 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
IN3373-100G IN3373-25G
APOSIN3373-100GEA 553 EUR
APOSIN3373-100G APOSIN3373-25G
Strontium oxide 99,5%
Strontium oxide
Formula: SrO
Peso molecolare: 103,62 g/mol
Punto di fusione: 2430 °C
Densità: 4,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049558
CAS Number: 1314-11-0