Stampa…
Stronzio cloruro 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3355-25G IN3355-5G
APOSIN3355-25GEA 261 EUR
APOSIN3355-25G APOSIN3355-5G
Stronzio cloruro 99.999%
Stronzio cloruro
Formula: Cl₂Sr
Punto di fusione: 873 °C
Densità: 3,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011249
CAS Number: 10476-85-4