Stampa…
Stronzio cloruro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN3352-100G IN3352-500G
APOSIN3352-100GEA 30.1 EUR
APOSIN3352-100G APOSIN3352-500G
Stronzio cloruro 99%
Stronzio cloruro
Formula: Cl₂Sr
Punto di ebollizione: 1250 °C
Punto di fusione: 873 °C
Densità: 3,052 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011249
CAS Number: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6