Stampa…
Strontium bromide, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
IN3340-250G IN3340-50G
APOSIN3340-250GEA 502 EUR
APOSIN3340-250G APOSIN3340-50G
Strontium bromide, anidro 99,9%
Strontium bromide
Formula: Br₂Sr
Peso molecolare: 247,43 g/mol
Punto di fusione: 643 °C
Densità: 4,216 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049548
CAS Number: 10476-81-0