Stampa…
Sodium thiophosphate hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3322-25G IN3322-1G IN3322-5G
APOSIN3322-25GEA 255 EUR
APOSIN3322-25G APOSIN3322-1G APOSIN3322-5G
Sodium thiophosphate hydrate
Sodium thiophosphate hydrate
Formula: H₂Na₃O₄PS
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041513
CAS Number: 10489-48-2