Stampa…
Sodio metaperiodato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN3306-100G IN3306-1KG IN3306-500G
APOSIN3306-100GEA 50.9 EUR
APOSIN3306-100G APOSIN3306-1KG APOSIN3306-500G
Sodio metaperiodato 99%
Sodio metaperiodato
Formula: NaIO₄
Punto di fusione: 300 °C (dec.)
Densità: 4,174 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003534
CAS Number: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1+8,I