Stampa…
Sodio tungstato diidrato 98-101% ACS
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
IN3275-100G IN3275-1KG
APOSIN3275-100GEA 72.7 EUR
APOSIN3275-100G APOSIN3275-1KG
Sodio tungstato diidrato 98-101% ACS
Sodio tungstato diidrato
Formula: Na₂WO₄·2H₂O
Peso molecolare: 329,85 g/mol
Punto di fusione: 698 °C
Densità: 3,23…3.25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149190
CAS Number: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4