Stampa…
Sodio ioduro, anidro 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
IN3263-100G IN3263-1KG IN3263-250G
APOSIN3263-100GEA 50.9 EUR
APOSIN3263-100G APOSIN3263-1KG APOSIN3263-250G
Sodio ioduro, anidro 99+%
Sodio ioduro
Formula: NaI
Punto di ebollizione: 1304 °C
Punto di fusione: 661 °C
Densità: 3,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003532
CAS Number: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III