Stampa…
Sodio bromuro, anidro 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
IN3259-25G IN3259-5G
APOSIN3259-25GEA 0 EUR
APOSIN3259-25G APOSIN3259-5G
Sodio bromuro, anidro 99.999%
Sodio bromuro
Formula: NaBr
Punto di ebollizione: 1390 °C
Punto di fusione: 755 °C
Densità: 3,21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003475
CAS Number: 7647-15-6