Stampa…
Argento nitrato 99.9+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
IN3235-100G IN3235-25G
APOSIN3235-100GEA 203 EUR
APOSIN3235-100G APOSIN3235-25G
Argento nitrato 99.9+%
Argento nitrato
Formula: AgNO₃
Peso molecolare: 169.87 g/mol
Punto di ebollizione: 444
Punto di fusione: 212 °C (dec.)
Densità: 4.352 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003414
CAS Number: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08661