Stampa…
Silicone 99,9%, in polvere –100 mesh
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3181-100G IN3181-500G
APOSIN3181-100GEA 87.3 EUR
APOSIN3181-100G APOSIN3181-500G
Silicone 99,9%, in polvere –100 mesh
Silicone
Formula: Si
Peso molecolare: 28,09 g/mol
Punto di ebollizione: 2600 °C
Punto di fusione: 1420 °C
Densità: 2,329 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085311
CAS Number: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III