Stampa…
Selenio biossido 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
IN3175-100G IN3175-500G
APOSIN3175-100GEA 306 EUR
APOSIN3175-100G APOSIN3175-500G
Selenio biossido 99,9%
Selenio biossido
Formula: SeO₂
Punto di fusione: 340…350 °C (subl.)
Densità: 3,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003562
CAS Number: 7446-08-4
UN: 3283
ADR: 6.1,III