Stampa…
Didascanio Triossido 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Scandium oxide, Scandium (III) oxide
IN3148-1G IN3148-5G IN3148-25G
APOSIN3148-1GEA 116 EUR
APOSIN3148-1G APOSIN3148-5G APOSIN3148-25G
Didascanio Triossido 99.99%
Didascanio Triossido
Formula: O₃Sc₂
Punto di fusione: 2485 °C
Densità: 3,864 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011223
CAS Number: 12060-08-1