Stampa…
Scandium(III) chloride, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3133-1G IN3133-5G
APOSIN3133-1GEA 313 EUR
APOSIN3133-1G APOSIN3133-5G
Scandium(III) chloride, anidro 99,9%
Scandium(III) chloride
Formula: Cl₃Sc
Punto di fusione: 960 °C
Densità: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011221
CAS Number: 10361-84-9
EINECS: 233-799-1