Scandium(III) chloride hexahydrate 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
Cl₃Sc·6H₂O Punto di fusione: 63…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149852 CAS Number: 20662-14-0 |