Stampa…
Samario (III) nitrato esaidrato 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
IN3091-100G IN3091-25G
APOSIN3091-100GEA 319 EUR
APOSIN3091-100G APOSIN3091-25G
Samario (III) nitrato esaidrato 99,9%
Samario (III) nitrato esaidrato
Formula: N₃O₉Sm·6H₂O
Punto di fusione: 78 °C
Densità: 2,375 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149857
CAS Number: 13759-83-6