Stampa…
Ruthenium(IV) oxide 99.5+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ruthenium dioxide, Ruthenium tetroxide
IN3064-1G IN3064-5G
APOSIN3064-1GEA 65.5 EUR
APOSIN3064-1G APOSIN3064-5G
Ruthenium(IV) oxide 99.5+%
Ruthenium(IV) oxide
Formula: O₂Ru
Peso molecolare: 133,07 g/mol
Punto di fusione: 1200 °C (subl.)
Densità: 6,97 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074857
CAS Number: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II