Stampa…
Rutenio (III) cloruro idrato 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN3062-5G IN3062-1G IN3062-25G
APOSIN3062-5GEA 139 EUR
APOSIN3062-5G APOSIN3062-1G APOSIN3062-25G
Rutenio (III) cloruro idrato 97%
Rutenio (III) cloruro idrato
Formula: Cl₃Ru·xH₂O
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149844
CAS Number: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,II