Stampa…
Ruthenium 99,95%, in polvere –200 mesh
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN3055-10G IN3055-2G
APOSIN3055-10GEA 1280 EUR
APOSIN3055-10G APOSIN3055-2G
Ruthenium 99,95%, in polvere –200 mesh
Ruthenium
Formula: Ru
Punto di ebollizione: 4900 °C
Punto di fusione: 2500 °C
Densità: 12,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011207
CAS Number: 7440-18-8
UN: 3089
ADR: 4.1,III