Stampa…
Rubidio cloruro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Rubidiumchloride
IN3019-25G IN3019-1G
APOSIN3019-25GEA 176 EUR
APOSIN3019-25G APOSIN3019-1G
Rubidio cloruro 99%
Rubidio cloruro
Formula: RbCl
Peso molecolare: 120,92 g/mol
Punto di ebollizione: 1390 °C
Punto di fusione: 715 °C
Densità: 2,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011187
CAS Number: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9