Stampa…
Rubidium bromide 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
IN3013-25G IN3013-5G IN3013-100G
APOSIN3013-25GEA 258 EUR
APOSIN3013-25G APOSIN3013-5G APOSIN3013-100G
Rubidium bromide 99,9%
Rubidium bromide
Formula: BrRb
Punto di fusione: 693 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011186
CAS Number: 7789-39-1