Stampa…
Rhenium dioxide 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Rhenium (IV) oxide, Rhenium(iv)oxide
IN2995-1G IN2995-5G
APOSIN2995-1GEA 691 EUR
APOSIN2995-1G APOSIN2995-5G
Rhenium dioxide 99,9%
Rhenium dioxide
Formula: O₂Re
Peso molecolare: 218,21 g/mol
Punto di fusione: 1000 °C
Densità: 11,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016305
CAS Number: 12036-09-8