Stampa…
Rhenium 99.999%, in polvere –22 mesh
Fornitore: Apollo Scientific
IN2992-1G IN2992-5G
APOSIN2992-1GEA 144 EUR
APOSIN2992-1G APOSIN2992-5G
Rhenium 99.999%, in polvere –22 mesh
Rhenium
Formula: Re
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 5900 °C
Punto di fusione: 3180 °C
Densità: 21,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011195
CAS Number: 7440-15-5