Stampa…
Praseodymium(III,IV) oxide 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
IN2980-250G IN2980-50G
APOSIN2980-250GEA 270 EUR
APOSIN2980-250G APOSIN2980-50G
Praseodymium(III,IV) oxide 99,9%
Praseodymium(III,IV) oxide
Formula: O₁₁Pr₆
Punto di ebollizione: 4200 °C
Punto di fusione: 2500 °C
Densità: 7,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011178
CAS Number: 12037-29-5
EINECS: 234-857-9