Stampa…
Praseodymium trichloride, anidro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN2968-10G IN2968-50G
APOSIN2968-10GEA 137 EUR
APOSIN2968-10G APOSIN2968-50G
Praseodymium trichloride, anidro
Praseodymium trichloride
Formula: Cl₃Pr
Peso molecolare: 247,27 g/mol
Punto di ebollizione: 1700 °C
Punto di fusione: 786 °C
Densità: 4,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011176
CAS Number: 10361-79-2