Stampa…
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN2965-250G IN2965-50G
APOSIN2965-250GEA 219 EUR
APOSIN2965-250G APOSIN2965-50G
Praseodymium(III) chloride heptahydrate 99,9%
Praseodymium(III) chloride heptahydrate
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 2.25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149829
CAS Number: 10025-90-8