Stampa…
Potassium sulphite 90%
Fornitore: Apollo Scientific
IN2949-1KG IN2949-2.5KG IN2949-250G
APOSIN2949-1KGEA 187 EUR
APOSIN2949-1KG APOSIN2949-2.5KG APOSIN2949-250G
Potassium sulphite 90%
Potassium sulphite
Formula: K₂SO₃
Punto di fusione: >590 °C
Densità: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011387
CAS Number: 10117-38-1
EINECS: 233-321-1