Potassium trimethylsilanolate 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₉KOSi Punto di fusione: 135…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013421 CAS Number: 10519-96-7 UN: 3263 ADR: 8,II |