di-Potassio tetraborato tetraidrato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
B₄K₂O₇·4H₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149924 CAS Number: 12045-78-2 EINECS: 215-575-5 |