Stampa…
Potassio nitrato 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN2926-100G IN2926-500G
APOSIN2926-100GEA 0 EUR
APOSIN2926-100G APOSIN2926-500G
Potassio nitrato 99,9%
Potassio nitrato
Formula: KNO₃
Punto di ebollizione: 400 °C
Punto di fusione: 334 °C
Densità: 2,109 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011409
CAS Number: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III