Stampa…
Potassio ioduro
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN2918-1KG IN2918-250G
APOSIN2918-1KGEA 158 EUR
APOSIN2918-1KG APOSIN2918-250G
Potassio ioduro
Potassio ioduro
Formula: Kl
Punto di ebollizione: 1330 °C
Punto di fusione: 681 °C
Densità: 3,13 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011405
CAS Number: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4