Stampa…
Potassio diidrogeno fosfato 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN2904-1KG IN2904-5KG
APOSIN2904-1KGEA 183 EUR
APOSIN2904-1KG APOSIN2904-5KG
Potassio diidrogeno fosfato 99,9%
Potassio diidrogeno fosfato
Formula: KH₂PO₄
Punto di fusione: 252…253 °C
Densità: 2,338 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011401
CAS Number: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4