Stampa…
Potassio bromuro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN2891-100G IN2891-25G
APOSIN2891-100GEA 0 EUR
APOSIN2891-100G APOSIN2891-25G
Potassio bromuro 99,9%
Potassio bromuro
Formula: KBr
Punto di ebollizione: 1435 °C
Punto di fusione: 734 °C
Densità: 2,75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011358
CAS Number: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3