Stampa…
Phosphorus(V) bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Phosphorus pentabromide
IN2860-100G IN2860-25G
APOSIN2860-100GEA 0 EUR
APOSIN2860-100G APOSIN2860-25G
Phosphorus(V) bromide 95%
Phosphorus(V) bromide
Formula: PBr₅
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011437
CAS Number: 7789-69-7
EINECS: 232-186-6
UN: 2691
ADR: 8,II