Stampa…
Anidride fosforica 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN2857-2.5KG IN2857-500G
APOSIN2857-2.5KGEA 177 EUR
APOSIN2857-2.5KG APOSIN2857-500G
Anidride fosforica 98%
Anidride fosforica
Formula: P₂O₅
Punto di fusione: 340 °C (subl.)
Densità: 2,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011440
CAS Number: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II