Acido periodico 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
IN2845-5G
IN2845-50G
APOSIN2845-5GEA
43.5
EUR
APOSIN2845-5G
APOSIN2845-50G
Acido periodico 99+%
Acido periodico
Formula:
H₅IO₆ Punto di ebollizione: 140 °C Punto di fusione: 122…130 °C Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011344 CAS Number: 10450-60-9 EINECS: 233-937-0 UN: 3085 ADR: 5.1+8,II |