Stampa…
Tribromuro di fosforo 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Fosforo tribromuro
IN2839-100G IN2839-500G
APOSIN2839-100GEA 164 EUR
APOSIN2839-100G APOSIN2839-500G
Tribromuro di fosforo 99%
Tribromuro di fosforo
Formula: PBr₃
Peso molecolare: 270,69 g/mol
Punto di ebollizione: 175 °C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 2,852 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011436
CAS Number: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8,II