Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅₁H₄₂O₃Pd₂ Punto di fusione: 152…155 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00013310 CAS Number: 51364-51-3 EINECS: 479-280-5 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |