Niobio (V) ossido 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
Formula:
Nb₂O₅ Punto di fusione: 1485 °C Densità: 4,47 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011128 CAS Number: 1313-96-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...