Stampa…
Niobium(V) chloride 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN2743-100G IN2743-25G
APOSIN2743-100GEA 480 EUR
APOSIN2743-100G APOSIN2743-25G
Niobium(V) chloride 99,9%
Niobium(V) chloride
Formula: Cl₅Nb
Punto di ebollizione: 254 °C
Punto di fusione: 204,7 °C
Densità: 2,75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011127
CAS Number: 10026-12-7
UN: 3260
ADR: 8,III