Stampa…
Niobio 99,8%, in polvere –60 mesh
Fornitore: Apollo Scientific
IN2731-100G IN2731-25G
APOSIN2731-100GEA 0 EUR
APOSIN2731-100G APOSIN2731-25G
Niobio 99,8%, in polvere –60 mesh
Niobio
Formula: Nb
Peso molecolare: 92,91 g/mol
Punto di ebollizione: 4742 °C
Punto di fusione: 2468 °C
Densità: 8,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011126
CAS Number: 7440-03-1